Merck
Y0002131
スクアレン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,6,10,15,19,23-ヘキサメチル-2,6,10,14,18,22-テトラコサヘキサエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
CAS番号:
分子量:
410.72
Beilstein:
1728919
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
squalene
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI Key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Squalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)