Merck
ARK2140
SAFC
Squalene
redistilled, from animal
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50
CAS番号:
分子量:
410.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116011
由来生物
animal
品質水準
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI Key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
ARK2140-100ML-SL:
ARK2140-VAR:
ARK2140B-100ML-SL:
ARK2140-1L-SL:
ARK2140-1L:
ARK2140B-1L:
ARK2140-100ML:
ARK2140-BULK:
ARK2140B-1L-SL:
ARK2140B-100ML:
ARK2140B-5L:
ARK2140-5L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.