1604643
USP
Risedronate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(3-Pyridinyl)ethylidene]bis(phosphonic acid), 2-(Pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO6P2
CAS番号:
分子量:
267.11
Beilstein:
9562253
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
risedronate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OP(O)(C(CC1=CN=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI Key
KZMOFWIRXNQJET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1604643-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)