APIファミリー
chlorthalidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
InChI Key
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorthalidone related compound A USP reference standard for use in specified quality tests and assays. Also used to prepare chlorthalidone related compound A solution during the assay of chlorthalidone as described in United States Pharmacopeia.
Also, for use with USP monographs such as:
Also, for use with USP monographs such as:
- Chlorthalidone Tablets
- Chlorthalidone
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1119309-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chlorthalidone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(5), 982-982 (2020)