1581504
USP
Pseudoephedrine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt, α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pseudoephedrine
メーカー/製品名
USP
mp
175-179 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
InChI Key
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Brompheniramine Maleate and Pseudoephedrine Sulfate Oral Solution
- Capsules Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Dexbrompheniramine Maleate and Pseudoephedrine Sulfate Oral Solution
- Ephedrine Sulfate Injection
- Oral Powder Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Oral Solution Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Pseudoephedrine Sulfate
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1581504-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)