Merck
P-056
Supelco
(1S,2S)-(+)-プソイドエフェドリン-d3 塩酸塩 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12D3NO · HCl
CAS番号:
分子量:
204.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1/i2D3;
InChI Key
BALXUFOVQVENIU-AAEBCVIJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
プソイドエフェドリン(フェネチルアミン類自体)は、市販の咳止めや風邪薬(Sudafed、Claritin-D、MucinexDなど)の鼻づまり緩和剤として使用されています。非合法アンフェタミン製剤にも含まれており、運動選手が能力向上物質として使用することがあります。この物質の内部標準はスポーツテスト、尿薬剤検査、法医学分析、臨床毒性検査、同位体希釈などにおいて尿、血清、血漿中のプソイドエフェドリンレベルの定量(LC/MSまたはGC/MSを使用)を目的として使用されます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
P-056-CC:
P-056-1ML:4548173317045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)