安全性情報
1545067
USP
エポキシ化大豆油
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ESBO, 大豆油、エポキシ化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
密度
0.997 g/mL (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Plastic additive 15 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
447.8 °F
引火点(℃)
231 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
1545067-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)