Merck
1534005
USP
フェニルプロパノールアミン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
187.67
Beilstein:
3914299
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propanolamine
メーカー/製品名
USP
mp
194-196 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI Key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phenylpropanolamine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
Mixed-acting sympathomimetic amine.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1534005-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)