APIファミリー
phencyclidine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25N.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2;1H
InChI Key
BUAJNGPDPGKBGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1516003-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)