安全性情報
1500207
USP
Paroxetine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14FN · HCl
CAS番号:
分子量:
227.71
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
paroxetine
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
InChI Key
ASGHTQNAMCDXPA-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Paroxetine Related Compound E USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Paroxetine Hydrochloride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1500207-50MG:
試験成績書(COA)