Merck
Y0000233
Paroxetine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3S,4R)-3-[[1,3-Benzodioxol-5-yloxy]methyl]-4-phenylpiperidine, Desfluoroparoxetine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO3
CAS番号:
分子量:
311.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paroxetine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N1C[C@H]([C@@H](CC1)c4ccccc4)COc2cc3c(cc2)OCO3
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
InChI Key
XLYKTAGGMBYJOB-NBLXOJGSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paroxetine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)