Merck
1445506
USP
4-(ベンジルオキシ)フェノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(フェニルメトキシ)フェノール, ヒドロキノンモノベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4OH
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
1958305
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
monobenzone
メーカー/製品名
USP
mp
119-120 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI Key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYR(7299)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Monobenzone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1445506-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)