APIファミリー
methacycline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12[C@@H](O)[C@]3([H])C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31);1H/t10-,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
InChI Key
VZQARNDJLLWXGL-CCHMMTNSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Doxycycline
- Doxycycline Hyclate Capsules
- Doxycycline Hyclate
- Doxycycline for Injection
- Doxycycline Capsules
- Doxycycline Tablets
- Doxycycline for Oral Suspension
アナリシスノート
WGK
WGK 2
Jan Code
1397006-200MG:
試験成績書(COA)