Merck
1374281
USP
酸化マグネシウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Magnesium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
magnesium oxide
包装
pkg of 500 mg
メーカー/製品名
USP
mp
2852 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Magnesium Oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Magnesium Oxide Capsules
  • Magnesium Oxide Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1374281-500MG:
試験成績書(COA)