1358831
USP
Levalbuterol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(ethoxymethyl)phenol, α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, Albuterol monoethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levalbuterol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)COCC
InChI
1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3
InChI Key
TXFGJJYAMPXTIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Levalbuterol Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)