APIファミリー
ivermectin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/CO[C@]7([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
InChI Key
AZSNMRSAGSSBNP-XPNPUAGNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、UV検出器を備えた液体クロマトグラフィーを用いたアッセイおよび不純物分析用の標準溶液の調製にも使用されます。
- イベルメクチンペースト
- イベルメクチン配合内用液、獣医学
- イベルメクチン外用液
- イベルメクチン注射液
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1354309-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック