Merck
1340960
USP
myo-イノシトール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,2,3,4,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン, i-イノシトール, meso-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
6.2 (vs air)
APIファミリー
inositol
メーカー/製品名
USP
mp
222-227 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Inositol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • D-Chiro-Inositol
  • Beta Glucan
生物化学的/生理学的作用
膜リン脂質や、細胞膜に糖タンパク質を結合させるアンカーであるグリコシルホスファチジルイノシトール、セカンドメッセンジャーであるイノシトールリン酸の構成成分です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1340960-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
葉酸 BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
F8758
葉酸
重酒石酸コリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133536
重酒石酸コリン
塩化コリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
塩化コリン
葉酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286005
葉酸
マンニトール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375105
マンニトール
葉酸 ≥97%
Sigma-Aldrich
F7876
葉酸
ソルビトール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1617000
ソルビトール