Merck
1305008
USP
ヘキサクロロフェン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ヘキサクロロフェン, 2,2′-メチレンビス(3,4,6-トリクロロフェノール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[C6H(Cl)3OH]2
CAS番号:
分子量:
406.90
Beilstein:
2064407
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hexachlorophene
メーカー/製品名
USP
mp
163-165 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
InChI Key
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hexachlorophene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hexachlorophene Cleansing Emulsion
  • Hexachlorophene Liquid Soap
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1305008-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kaat De Cremer et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 421-426 (2014-11-05)
Mucosal biofilm-related fungal infections are very common, and the incidence of recurrent oral and vulvovaginal candidiasis is significant. As resistance to azoles (the preferred treatment) is occurring, we aimed at identifying compounds that increase the activity of miconazole against Candida