Merck
696935
Sigma-Aldrich
クロルプロマジン-(ジメチル-d6)
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17D6H13ClN2S · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
414.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
bp
200-205 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
ZPEIMTDSQAKGNT-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Jan Code
696935-BULK:
696935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)