1287609
USP
Gadopentetate monomeglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]gadolinate(2-) (1:1)
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gadopentetate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Gd+3].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C.[H+].[H+]
InChI
1S/C14H23N3O10.C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);4-13H,2-3H2,1H3;/q;;+3/p-3/t;4-,5+,6+,7+;/m.0./s1
InChI Key
LZQIEMULHFPUQY-BMWGJIJESA-K
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1287609-500MG:
1287609-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)