Merck
1269356
USP
フェバンテル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-{2-[2,3-ビス-(メトキシカルボニル)-グアニド]-5-(フェニルチオ)-フェニル}-2-メトキシアセタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N4O6S
CAS番号:
分子量:
446.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
febantel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1\N=C(\NC(=O)OC)NC(=O)OC
InChI
1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27)
InChI Key
HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1269356-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)