Merck
1264002
USP
エトスクシミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-エチル-2-メチルスクシンイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethosuximide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI Key
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ethosuximide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ethosuximide Capsules
  • Ethosuximide Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1264002-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sloka S Iyengar et al.
Experimental neurology, 264, 135-149 (2014-12-06)
Adult neurogenesis, the generation of new neurons in the adult brain, occurs in the hippocampal dentate gyrus (DG) and the olfactory bulb (OB) of all mammals, but the functions of these new neurons are not entirely clear. Originally, adult-born neurons
Andrea Mountney et al.
Journal of neurotrauma, 30(23), 1973-1982 (2013-07-05)
Acute seizures frequently occur following severe traumatic brain injury (TBI) and have been associated with poor patient prognosis. Silent or nonconvulsive seizures (NCS) manifest in the absence of motor convulsion, can only be detected via continuous electroencephalographic (EEG) recordings, and
Yuki Kondo et al.
PloS one, 9(8), e104010-e104010 (2014-08-02)
In this study, we aimed to elucidate the effects and mechanism of action of valproic acid on hepatic differentiation from human induced pluripotent stem cell-derived hepatic progenitor cells. Human induced pluripotent stem cells were differentiated into endodermal cells in the