Merck
1235809
USP
Enflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane, NSC 115944
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2ClF5O
CAS番号:
分子量:
184.49
UNSPSCコード:
41116107
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
enflurane
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
InChI Key
JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Enflurane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1235809-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)