Merck
1225237
USP
Dopamine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO2
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
dopamine
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
InChI Key
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Dopamine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dopamine Hydrochloride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F
引火点(℃)
125 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1225237-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)