Merck
1162400
USP
ダクチノマイシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アクチノマイシンD, アクチノマイシンC1, アクチノマイシンIV, ダクチノマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H86N12O16
CAS番号:
分子量:
1255.42
Beilstein:
605235
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dactinomycin
メーカー/製品名
USP
red, powder
mp
251-253
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI Key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dactinomycin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dactinomycin for Injection
生物化学的/生理学的作用
アクチノマイシンDは、二本鎖DNAと安定な複合体を形成し、DNAでプライミングされたRNA合成を阻害し、DNA一本鎖切断を引き起こすことにより細胞の増殖を阻害します。 逆転写酵素におけるマイナス鎖転移ステップの阻害剤であることが示されています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1162400-50MG:
試験成績書(COA)