アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
蛍光検出
λex ~445 nm
λem ~575 nm
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,46+,47-,48-,52+,53+,54+,55+,56+,57+/m1/s1
InChI Key
ZYVSOIYQKUDENJ-WKSBCEQHSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Saccone, S., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4913.
Van Dilla, M.A., et al. 1983. Science220, 620.
Mizuno, K. 1963. J. Antibiot.16, 22.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
230752-MG:
230752-10MG:
試験成績書(COA)