Merck
1162148
USP
シトシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-2-ヒドロキシピリミジン, 4-アミノピリミジン-2-(1H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3O
CAS番号:
分子量:
111.10
Beilstein:
2637
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cytosine
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChI Key
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cytosine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Gemcitabine for Injection
  • Gemcitabine Hydrochloride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1162148-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シチジン BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥99%
Sigma-Aldrich
C4654
シチジン
チミン ≥99%
Sigma-Aldrich
T0376
チミン
ウラシル ≥99.0%
Sigma-Aldrich
U0750
ウラシル
アデニン ≥99%
Sigma-Aldrich
A8626
アデニン