Merck
1130505
USP
クロルゾキサゾン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-クロロ-2(3H)-ベンゾオキサゾロン, 5-クロロ-2-ヒドロキシベンゾキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
169.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorzoxazone
メーカー/製品名
USP
mp
191-192 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNN4(3783)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Chlorzoxazone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorzoxazone Tablets
生物化学的/生理学的作用
Chlorzoxazone is a skeletal muscle relaxant.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1130505-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)