Merck
1121005
USP
クロロチアジド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-クロロ-2H-1,2,4-ベンゾチアジアジン-7-スルホンアミド 1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
295.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorothiazide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI Key
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
最初のチアジド系利尿薬の1つでした。
Chlorothiazide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Chlorothiazide
  • Chlorothiazide Compounded Oral Suspension
  • Chlorothiazide Oral Suspension
  • Chlorothiazide Sodium for Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1121005-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Management of central diabetes insipidus in infancy with low renal solute load formula and chlorothiazide.
P R Pogacar et al.
Current opinion in pediatrics, 12(4), 405-411 (2000-08-16)
Matthew Di Rago et al.
Forensic science international, 243, 35-43 (2014-05-06)
The aim of this study was to develop an LC-MS/MS based screening technique that covers a broad range of acidic and neutral drugs and poisons by combining a small sample volume and efficient extraction technique with simple automated data processing.