安全性情報
1117020
USP
Chloropropiophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClO
分子量:
168.62
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
bupropion
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Chloropropiophenone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1117020-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)