Merck
1102500
USP
セファピリンナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-[(アセチルオキシ)メチル]-8-オキソ-7-{(4-ピリジニルチオ)アセチル]アミノ}-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 一ナトリウム塩, セファピリンナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N3NaO6S2
CAS番号:
分子量:
445.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cephapirin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
InChI Key
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cephapirin sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Cephapirin Sodium Intramammary Infusion
  • Cephapirin for Injection
  • Cephapirin Benzathine
  • Cephapirin Benzathine Intramammary Infusion
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1102500-500MG:
1102500:
1102500 -500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)