1097975
USP
Cefotetan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(6R,7S)-7-[[[4-(2-Amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefotetan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30)/b12-6-/t13?,15-,17+/m1/s1
InChI Key
SRZNHPXWXCNNDU-IXOPCIAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Cefotetan Disodium
- Cefotetan Injection
- Cefotetan for Injection
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1097975-500MG:
試験成績書(COA)