安全性情報
1086979
USP
Calcium magnesium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Calcium magnesium citrate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10Ca2MgO14·5H2O
CAS番号:
分子量:
572.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
magnesium citrate
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Calcium magnesium citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1086979-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)