Merck
1082956
USP
(±)-1,3-ブタンジオール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,3-ブチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1731276
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
butane-1,3-diol
自己発火温度
741 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Butane-1,3-diol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Butylene Glycol
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1082956-1ML:
試験成績書(COA)