グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
741 °F
有効性
18610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-57 °C
転移温度
flash point 115 °C
溶解性
>500 g/L (miscible)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose: Studies DES based on ChCl and 1,3-butanediol, offering insights into process optimizations for clear solution preparation (Sonyeam et al., 2024).
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体