Merck
1082592
USP
Butyl anthranilate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(H2N)C6H4CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
butyl anthranilate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
303 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
InChI Key
HUIYGGQINIVDNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Butyl anthranilate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)