安全性情報
1076419
USP
Brimonidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Bromoquinoxalin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrN3
CAS番号:
分子量:
224.06
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
brimonidine
メーカー/製品名
USP
利用可能性
not available in (Sales restrictions may apply)
アプリケーション
(Pharmaceutical small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
InChI Key
IRAOSCSPAYZRJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1076419-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)