1046409
USP
Open Ring Aztreonam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid, (2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-Aminothiazol-4-yl]-2-[2-carboxypropan-2-yloxyimino]acetamido}-3-(sulfoamino)butanoic acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aztreonam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChI Key
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also used in the preparation of system suitability solution during the assay of aztreonam injection and aztreonam for injection using liquid chromatography (LC) coupled to a UV detector as described in United States Pharmacopeia (USP) monographs.
アナリシスノート
WGK
WGK 3