Merck
1045337
USP
1-(4-メトキシフェニル)-3-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3-プロパンジオン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アボベンゾン, ブチルメトキシジベンゾイルメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O3
CAS番号:
分子量:
310.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
avobenzone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
InChI Key
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Avobenzone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1045337-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ok-Nam Bae et al.
Toxicology and applied pharmacology, 283(2), 147-155 (2015-01-27)
Allergic contact dermatitis (ACD) is a cell-mediated immune response that involves skin sensitization in response to contact with various allergens. Angiogenesis and lymphangiogenesis both play roles in the allergic sensitization process. Epidermal keratinocytes can produce vascular endothelial growth factor (VEGF)
Chi-Feng Hung et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 135-145 (2014-05-27)
Intrinsic aging and photoaging modify skin structure and components, which subsequently change percutaneous absorption of topically applied permeants. The purpose of this study was to systematically evaluate drug/sunscreen permeation via young and senescent skin irradiated by ultraviolet (UV) light. Both
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in