安全性情報
1042408
USP
アルガトロバン 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
MQPA, アルジピディン, (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]-1-オキソ-2-[[(1,2,3,4-テトラヒドロ-3-メチル-8-キノリニル)サルホニル]アミノ]ペンチル]-4-メチル-2-ピペリジンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H36N6O5S · H2O
CAS番号:
分子量:
526.65
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
argatroban
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17?,18-;/m1./s1
InChI Key
AIEZTKLTLCMZIA-LINCPPCXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Argatroban USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Argatroban Injection
生物化学的/生理学的作用
アルガトロバンは効能と選択性のある一価のトロンビンを直接阻害剤です。二価DTI(ヒルジンとその類似体)が活動部位と非活性部位1の両方に結合するのに対して、活動部位にのみ直接結合(したがって一価)してダイレクトにトロンビンを阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1042408-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1295742
Glyceryl monooleate