Merck
1040683
USP
アピゲニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4-ベンゾピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
262620
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
apigenin
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI Key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flavonoids belong to polyphenolic class of compounds. They play crucial role in biological activities which include tumor growth inhibition and chemoprevention. Apigenin is a plant flavonoid mostly used to inhibit ornithine decarboxylase activity and skin tumor.
アプリケーション
Apigenin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
生物化学的/生理学的作用
G2/M相で細胞周期を止めることによって細胞増殖を阻害することが見出された植物フラボノイド。細胞周期停止による成長の阻害およびアポトーシス誘導はp53遺伝子の導入と関係があるように思われます。タンパク質キナーゼCの阻害およびその結果として生じる癌遺伝子発現の抑制によるPMA介在性腫瘍促進を抑制します。さらにトポイソメラーゼIが促進するDNA再連結を阻害し、細胞間隙信号伝達を強化することも報告されています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1040683-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flavonoids apigenin and quercetin inhibit melanoma growth and metastatic potential.
Caltagirone S
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 87(4), 595-600 (2000)
Identification of puerarin and its metabolites in rats by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Prasain JK
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(12), 3708-3712 (2004)
Inhibition of ultraviolet light induced skin carcinogenesis in SKH-1 mice by apigenin, a plant flavonoid.
Birt DF
Anticancer Research, 17(1A), 85-91 (1997)