APIファミリー
alfentanil
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H32N6O3.ClH.H2O/c1-4-19(28)27(18-9-7-6-8-10-18)21(17-30-3)11-13-24(14-12-21)15-16-26-20(29)25(5-2)22-23-26;;/h6-10H,4-5,11-17H2,1-3H3;1H;1H2
InChI Key
YYESXRRYBUERKF-UHFFFAOYSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1012906-500MG:
試験成績書(COA)