Merck
1012531
USP
L-アラニル-L-アラニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Ala-Ala, L-アラニル-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1724813
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
l-alanyl-l-alanine
メーカー/製品名
USP
mp
280-285 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ʟ-Alanyl-ʟ-alanine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • l-Alanyl-l-glutamine
  • Glycyl-l-glutamine
  • Glycyl-l-tyrosine
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1012531-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
アラニン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0325000
アラニン
Ala-Gln 200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
Sigma-Aldrich
G8541
Ala-Gln