物質
stainless steel
認証
suitable for USP L50
製品種目
Proteomix®
メーカー/製品名
Sepax 403NP3-4605
包装
1 ea of
パラメーター
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
マトリックス
spherical PS-DVB
polymeric
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Proteomix User Manual
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)