Merck
Z777142
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
物質
stainless steel
製品種目
Proteomix®
メーカー/製品名
Sepax 401NP2-2103
包装
1 ea of
パラメーター
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
1.7 μm
ポアサイズ
non-porous
動作pH範囲
2.0-12.0
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)