Merck
Y0002227
4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジン, 5-アミノ-2-クロロベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
195.57
Beilstein:
641588
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
regorafenib
メーカー/製品名
EDQM
mp
35-37 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Regorafenib impurity FP-B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>273.2 °F
引火点(℃)
> 134 °C
適用法令
Jan Code
Y0002227:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)