Merck
Y0002176
2,6-ジメチルフェノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ヒドロキシ-m-キシレン, vic.-m-キシレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
1446677
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
mexiletine
自己発火温度
1110 °F
メーカー/製品名
EDQM
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Mexiletine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002176:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)