安全性情報
I0361000
Ipratropium bromide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30BrNO3
CAS番号:
分子量:
412.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ipratropium
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ipratropium bromide impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I0361000-1EA:
I0361000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S K Ramlal et al.
Respiratory medicine, 107(9), 1393-1399 (2013-06-19)
In chronic obstructive pulmonary disease (COPD) the clinical efficacy of bronchodilator therapy delivered via a nebulizer versus an aerochamber on FEV1 is controversial. No studies comparing changes in inspiratory pulmonary function parameters (ILPs) using these inhaler devices are currently available.
Luciana Alcoforado et al.
Respiratory medicine, 107(8), 1178-1185 (2013-05-15)
While administration of medical aerosols with heliox and positive airway pressure are both used clinically to improve aerosol delivery, few studies have differentiated their separate roles in treatment of asthmatics. The aim of this randomized, double blinded study is to
Virginia Norris et al.
Pulmonary pharmacology & therapeutics, 26(5), 574-580 (2013-03-26)
There are few data on the bronchodilatory effects of adding short-acting bronchodilators (SABA) to maintenance, long-acting bronchodilator therapy. This study assessed the additional bronchodilation and safety of adding supratherapeutic doses of salbutamol (SALB) or ipratropium bromide (IPR) to the novel
Zaina H AlBalawi et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 6(6), CD008231-CD008231 (2013-06-21)
The common cold is one of the most common illnesses in humans and constitutes an economic burden both in terms of productivity and expenditure for treatment. There is no proven cure for the common cold and symptomatic relief is the
Predictors of adherence to inhaled medications.
John C Huetsch et al.
Journal of general internal medicine, 28(6), 759-759 (2013-03-27)