Merck
Y0002158
2-チオフェンカルボキシアルデヒド
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
テンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4OS
CAS番号:
分子量:
112.15
Beilstein:
105819
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
pyrantel
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI Key
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pyrantel impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)