Merck
Y0001309
グリコピロラート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-シクロペンチルマンデル酸 エステル ウィト 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 1-メチル-3-ピロリジル α-シクロペンチルマンデラート メトブロミド, 1-メチル-3-ピロリジルα-フェニル-α-シクロペンチルグリコラート メトブロミド, 3-(2-フェニル-2-シクロペンチルグリコロイルオキシ)-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム 臭化物 α-シクロペンチルマンデラート, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, 臭化グリコピロニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28NO3 · Br
CAS番号:
分子量:
398.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glycopyrronium
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glycopyrronium for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
グリコピロレートは長時間作用性ムスカリン拮抗薬(LAMA)です。動態学的には選択的ムスカリンM3受容体拮抗薬です。
長時間作用性ムスカリン拮抗薬(LAMA)、抗コリン薬、鎮痙薬、麻酔前薬。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001309:
Y0001309-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M A Valley et al.
Regional anesthesia, 19(6), 423-428 (1994-11-01)
Penile erections following the initiation of either axial regional or general anesthesia is rare; however, when it occurs in patients undergoing urologic procedures it may delay, or even cancel, the planned surgery. The purpose of this case report and review
Nada Ghoneim et al.
PloS one, 9(9), e106888-e106888 (2014-09-23)
Enteral formula feeding is a risk factor for necrotizing enterocolitis (NEC) in premature infants, yet studies are conflicting regarding the safest timing for introduction and advancement of feeds. Our aim was to test the effects of early vs. late initiation
Charlotte Suppli Ulrik
International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 7, 673-678 (2012-10-12)
Long-acting bronchodilators are central in the pharmacological management of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The aim of this systematic review is to provide an overview of the studies evaluating the safety and clinical efficacy of inhaled glycopyrronium bromide
E N Schachter
Drugs of today (Barcelona, Spain : 1998), 49(7), 437-446 (2013-08-06)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a worldwide problem causing prolonged and progressive morbidity as well as premature mortality. Pharmacologic treatment consists primarily in the relief of symptoms and preventing or minimizing the consequences of exacerbations. Central to the pharmacologic
Lea S Eiland
Clinical therapeutics, 34(4), 735-742 (2012-03-27)
Sialorrhea, or drooling, is seen in the pediatric population, especially in patients with cerebral palsy and other neurodevelopmental disabilities. If medication use is warranted, anticholinergic agents are the drug of choice; however, adverse effects limit their use. Glycopyrrolate, a synthetic